Tisk…
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302412-1G PC302412-5G PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA 3580 CZK
APOSPC302412-1G APOSPC302412-5G APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258699
CAS číslo: 1017779-55-3