(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC302405-1G
PC302405-5G
PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA
10550
CZK
APOSPC302405-1G
APOSPC302405-5G
APOSPC302405-250MG
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH MW: 186.16 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660348 CAS číslo: 886761-73-5 |