Tisk…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 4200 CZK
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398589
CAS číslo: 1261750-58-6