Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302395-25G PC302395-5G PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA 3440 CZK
APOSPC302395-25G APOSPC302395-5G APOSPC302395-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972755
CAS číslo: 115754-20-6