Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302394-5G PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-5GEA 1870 CZK
APOSPC302394-5G APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095197
CAS číslo: 83279-38-3