Tisk…
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 3640 CZK
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660230
CAS číslo: 203314-27-6