Tisk…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302387-1G PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA 2980 CZK
APOSPC302387-1G APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201046
CAS číslo: 1373920-85-4