Tisk…
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 3710 CZK
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrClFO
MW: 239.47
Bod tání: 40…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115952
CAS číslo: 222712-93-8