Tisk…
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302381-5G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 4570 CZK
APOSPC302381-5G APOSPC302381-1G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrClFO
MW: 239.47
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115953
CAS číslo: 886499-78-1