Tisk…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302379-5G PC302379-10G PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA 5790 CZK
APOSPC302379-5G APOSPC302379-10G APOSPC302379-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743917
CAS číslo: 25922-41-2