Tisk…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302378-25G PC302378-5G PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA 16500 CZK
APOSPC302378-25G APOSPC302378-5G APOSPC302378-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519344
CAS číslo: 134741-65-4