Tisk…
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302374-1G PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA 4630 CZK
APOSPC302374-1G APOSPC302374-5G
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116025
CAS číslo: 886501-88-8