(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302373-1G
PC302373-5G
PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA
2650
CZK
APOSPC302373-1G
APOSPC302373-5G
APOSPC302373-25G
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
C₉H₈F₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660319 CAS číslo: 886503-70-4 |