Tisk…
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G PC302370-5G PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA 2480 CZK
APOSPC302370-1G APOSPC302370-5G APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201035
CAS číslo: 1373920-97-8