Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302368-25G PC302368-5G PC302368-1G
APOSPC302368-25GEA 11840 CZK
APOSPC302368-25G APOSPC302368-5G APOSPC302368-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115947
CAS číslo: 886499-58-7