Tisk…

6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC302367-5G PC302367-10G PC302367-1G
APOSPC302367-5GEA 3480 CZK
APOSPC302367-5G APOSPC302367-10G APOSPC302367-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Bod tání: 95…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115946
CAS číslo: 112641-64-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR