Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302363-1G PC302363-5G PC302363-250MG
APOSPC302363-1GEA 9530 CZK
APOSPC302363-1G APOSPC302363-5G APOSPC302363-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832358
CAS číslo: 1017779-30-4
UN: 2735
ADR: 8,III