Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302362-1G PC302362-5G
APOSPC302362-1GEA 2650 CZK
APOSPC302362-1G APOSPC302362-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
MW: 253.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660296
CAS číslo: 886502-86-9