Tisk…
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302360-1G PC302360-5G PC302360-10G
APOSPC302360-1GEA 2530 CZK
APOSPC302360-1G APOSPC302360-5G APOSPC302360-10G
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03002811
CAS číslo: 157518-45-1