Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 2900 CZK
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519336
CAS číslo: 1092460-86-0