Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 4470 CZK
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226.58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519357
CAS číslo: 874821-52-0