Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 3940 CZK
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,18 g/mol
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832301
CAS číslo: 1000555-32-7