Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 3150 CZK
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
MW: 208.14
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832303
CAS číslo: 53903-59-6