Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302343-1G PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA 2280 CZK
APOSPC302343-1G APOSPC302343-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Bod tání: 30…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025407
CAS číslo: 916420-88-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III