4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G
PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA
5130
CZK
APOSPC302338-1G
APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec:
C₈H₃ClF₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19687189 CAS číslo: 1323966-38-6 UN: 3265 ADR: 8,III |