Tisk…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302337-1G PC302337-5G PC302337-25G
APOSPC302337-1GEA 3310 CZK
APOSPC302337-1G APOSPC302337-5G APOSPC302337-25G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258691
CAS číslo: 1017779-38-2
UN: 3265
ADR: 8 II