Tisk…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302335-5G PC302335-10G PC302335-1G
APOSPC302335-5GEA 4200 CZK
APOSPC302335-5G APOSPC302335-10G APOSPC302335-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13196579
CAS číslo: 1206593-22-7