Tisk…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302333-25G PC302333-5G PC302333-1G
APOSPC302333-25GEA 16670 CZK
APOSPC302333-25G APOSPC302333-5G APOSPC302333-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247417
CAS číslo: 883541-11-5