Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302324-1G PC302324-5G
APOSPC302324-1GEA 2690 CZK
APOSPC302324-1G APOSPC302324-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO₂
MW: 190.60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687181
CAS číslo: 1323966-21-7