Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302323-1G PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA 2650 CZK
APOSPC302323-1G APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19687205
CAS číslo: 1323966-24-0
UN: 3261
ADR: 8,III