4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302320-1G
PC302320-5G
APOSPC302320-1GEA
2650
CZK
APOSPC302320-1G
APOSPC302320-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆ClF₃O₂ MW: 226,58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18393819 CAS číslo: 1261673-90-8 |