Tisk…
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302317-1G PC302317-5G
APOSPC302317-1GEA 14680 CZK
APOSPC302317-1G APOSPC302317-5G
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₆F₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652419
CAS číslo: 1240257-04-8