Tisk…
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302316-1G PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA 2480 CZK
APOSPC302316-1G APOSPC302316-5G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Bod tání: 183…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01222822
CAS číslo: 103962-07-8