Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302314-1G PC302314-5G
APOSPC302314-1GEA 2660 CZK
APOSPC302314-1G APOSPC302314-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832366
CAS číslo: 1017779-49-5