Tisk…
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 2480 CZK
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025417
CAS číslo: 916421-06-2