Tisk…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302306-1G PC302306-5G
APOSPC302306-1GEA 4530 CZK
APOSPC302306-1G APOSPC302306-5G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185679
CAS číslo: 1214328-36-5