Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302303-1G PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA 0 CZK
APOSPC302303-1G APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783222
CAS číslo: 1352999-78-0