Tisk…
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302302-1G PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA 6390 CZK
APOSPC302302-1G APOSPC302302-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18783230
CAS číslo: 1352999-53-1