Tisk…
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302297-1G PC302297-5G
APOSPC302297-1GEA 2650 CZK
APOSPC302297-1G APOSPC302297-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197,18 g/mol
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519375
CAS číslo: 1092461-33-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III