3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302296-5G
PC302296-10G
PC302296-1G
APOSPC302296-5GEA
2400
CZK
APOSPC302296-5G
APOSPC302296-10G
APOSPC302296-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Vzorec:
C₉H₈F₂O₃ MW: 202,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11519368 CAS číslo: 651734-62-2 |