Tisk…
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302295-5G PC302295-10G PC302295-1G
APOSPC302295-5GEA 2650 CZK
APOSPC302295-5G APOSPC302295-10G APOSPC302295-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 95%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519366
CAS číslo: 1028263-18-4