3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302293-1G
PC302293-5G
PC302293-10G
APOSPC302293-1GEA
3870
CZK
APOSPC302293-1G
APOSPC302293-5G
APOSPC302293-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₆ClFO₂ Bod tání: 62…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832264 CAS číslo: 1017777-55-7 |