Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302291-1G PC302291-5G PC302291-10G
APOSPC302291-1GEA 3440 CZK
APOSPC302291-1G APOSPC302291-5G APOSPC302291-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201016
CAS číslo: 1373920-69-4