Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302289-1G PC302289-5G PC302289-250MG
APOSPC302289-1GEA 2690 CZK
APOSPC302289-1G APOSPC302289-5G APOSPC302289-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832245
CAS číslo: 151276-13-0