Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302286-1G PC302286-5G
APOSPC302286-1GEA 3310 CZK
APOSPC302286-1G APOSPC302286-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212980
CAS číslo: 771581-60-3
UN: 2735
ADR: 8,III