Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302282-1G PC302282-5G
APOSPC302282-1GEA 4140 CZK
APOSPC302282-1G APOSPC302282-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519380
CAS číslo: 1092461-37-4
UN: 2735
ADR: 8,III