Tisk…
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 2650 CZK
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06823954
CAS číslo: 900027-15-8