3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC302272-1G
PC302272-5G
PC302272-10G
APOSPC302272-1GEA
3640
CZK
APOSPC302272-1G
APOSPC302272-5G
APOSPC302272-10G
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
3,5-Difluoro-o-toluic acid
Vzorec:
C₈H₆F₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832334 CAS číslo: 1003710-06-2 |