Tisk…
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-o-tolylaldehyde, 3,5-Difluoro-2-tolylaldehyde, 3,5-Difluoro-2-tolualdehyde, 3,5-Difluoro-o-tolualdehyde
PC302271-1G PC302271-5G PC302271-10G
APOSPC302271-1GEA 4270 CZK
APOSPC302271-1G APOSPC302271-5G APOSPC302271-10G
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832335
CAS číslo: 1017778-68-5