Tisk…
3,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Difluoro-m-tolualdehyde, 3,4-Difluoro-5-tolylaldehyde, 3,4-Difluoro-5-tolualdehyde, 4,5-Difluoro-m-tolylaldehyde
PC302269-1G
APOSPC302269-1GEA 5590 CZK
APOSPC302269-1G
3,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
3,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832333
CAS číslo: 1017778-64-1